Stampa…
Etidio bromuro ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
E0370-1G E0370-5G
TCIAE0370-1GEA 82 EUR
TCIAE0370-1G TCIAE0370-5G
Etidio bromuro ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Ethidium bromide
Formula: C₂₁H₂₀BrN₃
Punto di ebollizione: 72 °C (0,1 -rr)
Punto di fusione: 261…264 °C
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≤ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011724
CAS Number: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,04731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa3cf262245a7953f213dbc9b7880622290f1226&vid=aa3cf262245a7953f213dbc9b7880622290f1226&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %