Stampa…
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0551-25G P0551-5G
TCIAP0551-25GEA 73 EUR
TCIAP0551-25G TCIAP0551-5G
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 320…325 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006393
CAS Number: 499-81-0
EINECS: 207-893-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ee710b206bd8f1563a161c7d80eb973a792971&vid=b9ee710b206bd8f1563a161c7d80eb973a792971&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency