Stampa…
3,5-Dichlorobenzoyl chloride ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D1404-25G D1404-500G
TCIAD1404-25GEA 25 EUR
TCIAD1404-25G TCIAD1404-500G
3,5-Dichlorobenzoyl chloride ≥95.0% (by GC)
3,5-Dichlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₃O
Punto di ebollizione: 249 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 26…28 °C
Densità: 1,478 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009817
CAS Number: 2905-62-6
EINECS: 220-813-6
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd62dfdddb0c3f816f9073a00256168916ad46&vid=fabd62dfdddb0c3f816f9073a00256168916ad46&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Solubility in Toluene almost transparency