Stampa…
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3,4-Pyridinedicarboxylic acid, Cinchomeronic acid, Pyridine-3,4-dicarboxylicacid
P0682-25G P0682-5G
TCIAP0682-25GEA 92 EUR
TCIAP0682-25G TCIAP0682-5G
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167.12 g/mol
Punto di ebollizione: 529
Punto di fusione: 260°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006392
CAS Number: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 14,02283
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67835f8ab42c67357a4d59e1ffb467eff4fb591d&vid=67835f8ab42c67357a4d59e1ffb467eff4fb591d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency