3,3-Dimethylbutyric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 7 °C Densità: 0,9303 g/cm³ (0 °C) Flash Pt: 89°C |
MDL Number:
MFCD00002715 CAS Number: 1070-83-3 EINECS: 213-982-2 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,01538 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |