2-Propylvaleric acid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Propylpentanoic acid, Valproic Acid, 2,2-Di-n-propylacetic acid
Formula:
C₈H₁₆O₂ Peso molecolare: 144.21 g/mol Punto di ebollizione: 220°C Flash Pt: 126°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002672 CAS Number: 99-66-1 EINECS: 202-777-3 Merck Index: 14,09913 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |