(±)-Acido 2-metilesanoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 72°C Densità: 0,929 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 105°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002674 CAS Number: 4536-23-6 EINECS: 224-883-9 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |