Stampa…
ter-Butanolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 2-Metil-2-propanolo, Alcol butilico terziario
B0706-25ML B0706-500ML
TCIAB0706-25MLEA 17 EUR
TCIAB0706-25ML TCIAB0706-500ML
ter-Butanolo ≥99.0% (by GC)
ter-Butanolo
Formula: (CH₃)₃COH
Peso molecolare: 74.12 g/mol
Punto di ebollizione: 82°C
Punto di fusione: 25.3
Flash Pt: 11°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004464
CAS Number: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01542
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28f5aa2b3070472cbde2f95a3591455aeea52615&vid=28f5aa2b3070472cbde2f95a3591455aeea52615&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency