Stampa…
2-Metil-2-pentanolo ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M1178-25ML M1178-5ML
TCIAM1178-25MLEA 136 EUR
TCIAM1178-25ML TCIAM1178-5ML
2-Metil-2-pentanolo ≥96.0% (by GC)
2-Metil-2-pentanolo
Formula: C₆H₁₄O
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 122°C
Punto di fusione: –107 °C
Densità: 0,8262 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 30°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004485
CAS Number: 590-36-3
EINECS: 209-681-0
UN: 2560
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9790aae0d4a18a3d09a008585a59fdf90e219e9&vid=b9790aae0d4a18a3d09a008585a59fdf90e219e9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %