2-Metil-2-butanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
P0059-25ML
P0059-500ML
TCIAP0059-25MLEA
17
EUR
TCIAP0059-25ML
TCIAP0059-500ML
2-Metil-2-butanolo ≥98.0% (by GC)
2-Metil-2-butanolo
Formula:
C₅H₁₂O Punto di ebollizione: 102°C Punto di fusione: –8°C Densità: 0,806 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 41°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004478 CAS Number: 75-85-4 EINECS: 200-908-9 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 14,07140 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |