Isobutanolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Alcol iso butilico, 2-Metil-1-propanolo
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂OH Peso molecolare: 74.12 g/mol Punto di ebollizione: 108°C Punto di fusione: –108°C Flash Pt: 30°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004740 CAS Number: 78-83-1 EINECS: 201-148-0 UN: 1212 ADR: 3 III Merck Index: 14,05131 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...