Stampa…

(±)-2-Metil-1-pentanolo ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2-Methylamyl alcohol, 2-Methyl-1-pentanol, 2-Propylpropanol

M0192-25ML M0192-500ML
TCIAM0192-25MLEA 26 EUR
TCIAM0192-25ML TCIAM0192-500ML
(±)-2-Metil-1-pentanolo ≥98.0% (by GC)
(±)-2-Metil-1-pentanolo
Formula: C₆H₁₄O
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 148°C
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 41°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004745
CAS Number: 105-30-6
EINECS: 203-285-1
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e9e676c4a34828fe2fd46a3d9c0a280ff39d08f&vid=3e9e676c4a34828fe2fd46a3d9c0a280ff39d08f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR