Stampa…
2-Methoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Methyl 2-naphthyl ether
M0117-25G M0117-500G
TCIAM0117-25GEA 16 EUR
TCIAM0117-25G TCIAM0117-500G
2-Methoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
2-Methoxynaphthalene
Formula: C₁₁H₁₀O
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di ebollizione: 274 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 70…73 °C
Densità: 1,266 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004061
CAS Number: 93-04-9
EINECS: 202-213-6
Merck Index: 14,05997
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ef33a75b64f15efe34e53e465678d524bcd2f80&vid=9ef33a75b64f15efe34e53e465678d524bcd2f80&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency