Stampa…
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo) ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
M0111-25ML M0111-500ML
TCIAM0111-25MLEA 17 EUR
TCIAM0111-25ML TCIAM0111-500ML
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo) ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo)
Formula: C₃H₈O₂
Punto di ebollizione: 124°C
Punto di fusione: –85°C
Densità: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 41°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002867
CAS Number: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=882c6667bc46c4b6be783f62812f17ef82c9ceeb&vid=882c6667bc46c4b6be783f62812f17ef82c9ceeb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %