Stampa…
Acido lattico ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: DL-Acido lattico
L0226-25G L0226-500G
TCIAL0226-25GEA 18 EUR
TCIAL0226-25G TCIAL0226-500G
Acido lattico ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Acido lattico
Formula: H₃CCH(OH)COOH
Peso molecolare: 90,08 g/mol
Punto di ebollizione: 122°C
Punto di fusione: 17°C
Densità: 1,357 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004520
CAS Number: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67818a4a7e4eac6ae4e8334cee84c863890ec7a0&vid=67818a4a7e4eac6ae4e8334cee84c863890ec7a0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization back titration) min. 85.0 %