2-Fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄ClFO Punto di ebollizione: 206 °C (1013 hPa) Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 82°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000656 CAS Number: 393-52-2 EINECS: 206-887-2 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |