Stampa…
2-Fluoro-6-methylpyridine ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-6-picoline
F0520-1G F0520-5G
TCIAF0520-1GEA 17 EUR
TCIAF0520-1G TCIAF0520-5G
2-Fluoro-6-methylpyridine ≥95.0% (by GC)
2-Fluoro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₆FN
Peso molecolare: 111,12 g/mol
Punto di ebollizione: 142°C
Flash Pt: 66°C
MDL Number: MFCD00041226
CAS Number: 407-22-7
EINECS: 206-980-8
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04acec02b9963aff6f5e4f684da26e82b82ff1df&vid=04acec02b9963aff6f5e4f684da26e82b82ff1df&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %