Stampa…
2-Fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-picoline
F0581-1G F0581-5G
TCIAF0581-1GEA 16 EUR
TCIAF0581-1G TCIAF0581-5G
2-Fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₆FN
Peso molecolare: 111,12 g/mol
Punto di ebollizione: 155°C
Densità: 1,077 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 48°C
MDL Number: MFCD00041225
CAS Number: 2369-19-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2750b69cc8cad2fe929ef187b25c89b76074472b&vid=2750b69cc8cad2fe929ef187b25c89b76074472b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %