Stampa…
Acido 2-etilesanoico ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
E0120-25ML E0120-500ML
TCIAE0120-25MLEA 16 EUR
TCIAE0120-25ML TCIAE0120-500ML
Acido 2-etilesanoico ≥99.0% (by GC)
Acido 2-etilesanoico
Formula: C₈H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 228°C
Punto di fusione: –82,8 °C
Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 120°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002675
CAS Number: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01e32d8af2c10f46a61bcd5f310cc6f10ff96d10&vid=01e32d8af2c10f46a61bcd5f310cc6f10ff96d10&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %