Stampa…
2-Ethylbutyric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Ethylbutanoic acid, Diethylacetic acid
E0070-25ML E0070-500ML
TCIAE0070-25MLEA 16 EUR
TCIAE0070-25ML TCIAE0070-500ML
2-Ethylbutyric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Ethylbutyric acid
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 193°C
Punto di fusione: –14 °C
Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 94°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002670
CAS Number: 88-09-5
EINECS: 201-796-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03110
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ab08c3f3578e74ca45e2e5e21e0b51dedacd1a&vid=47ab08c3f3578e74ca45e2e5e21e0b51dedacd1a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %