Stampa…
2-Ethyl-3-methylpyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0361-25ML E0361-5ML
TCIAE0361-25MLEA 49 EUR
TCIAE0361-25ML TCIAE0361-5ML
2-Ethyl-3-methylpyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Ethyl-3-methylpyrazine
Formula: C₇H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 70°C
Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57°C
MDL Number: MFCD00006150
CAS Number: 15707-23-0
EINECS: 239-799-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86a7066c404c27bf772883dbb3fea4fcf57b5b6a&vid=86a7066c404c27bf772883dbb3fea4fcf57b5b6a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %