Stampa…
(±)-2-Etile esanolo ≥99.5% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Ethylhexan-1-ol
E0122-25ML E0122-500ML
TCIAE0122-25MLEA 16 EUR
TCIAE0122-25ML TCIAE0122-500ML
(±)-2-Etile esanolo ≥99.5% (by GC)
(±)-2-Etile esanolo
Formula: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 187°C
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 78°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004746
CAS Number: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Index: 14,03808
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c571ec93bf72509caaa59a0d8afae06060d631&vid=e6c571ec93bf72509caaa59a0d8afae06060d631&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %