Stampa…
2-Chloropyrazine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Chloropyrazine
C1093-25G C1093-5G
TCIAC1093-25GEA 43 EUR
TCIAC1093-25G TCIAC1093-5G
2-Chloropyrazine ≥98.0% (by GC)
2-Chloropyrazine
Formula: C₄H₃ClN₂
Peso molecolare: 114,53 g/mol
Punto di ebollizione: 93°C
Densità: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006124
CAS Number: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae26bbe8734fa62cc38c351b86f107f147b4fbf9&vid=ae26bbe8734fa62cc38c351b86f107f147b4fbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %