Stampa…
2-Bromopyrimidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2832-25G B2832-5G
TCIAB2832-25GEA 159 EUR
TCIAB2832-25G TCIAB2832-5G
2-Bromopyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-Bromopyrimidine
Formula: C₄H₃BrN₂
Peso molecolare: 158.99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014601
CAS Number: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1a9a661c7816e03aa0f4535fdf5e9427eb2f084&vid=b1a9a661c7816e03aa0f4535fdf5e9427eb2f084&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 58.0 deg-C