Stampa…
2-Bromoethanol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0590-25G B0590-500G B0590-100G
TCIAB0590-25GEA 16 EUR
TCIAB0590-25G TCIAB0590-500G TCIAB0590-100G
2-Bromoethanol ≥95.0% (by GC)
2-Bromoethanol
Formula: BrH₂CCH₂OH
Punto di ebollizione: 149 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002827
CAS Number: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a087d25ab90921c1fe4263b06d39202518ad359&vid=2a087d25ab90921c1fe4263b06d39202518ad359&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %