Stampa…

2-Bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B2763-5G B2763-1G
TCIAB2763-5GEA 27 EUR
TCIAB2763-5G TCIAB2763-1G
2-Bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-5-chloropyridine
Formula: C₅H₃BrClN
Punto di ebollizione: 128°C
MDL Number: MFCD00234006
CAS Number: 40473-01-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=773d83a557320965e6d84e5d1d889fc22a3c8d70&vid=773d83a557320965e6d84e5d1d889fc22a3c8d70&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR