Stampa…
Etanolammina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 2-Aminoetanolo
A0297-500G A0297-25G
TCIAA0297-500GEA 20 EUR
TCIAA0297-500G TCIAA0297-25G
Etanolammina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Etanolammina
Formula: NH₂CH₂CH₂OH
Peso molecolare: 61.08 g/mol
Punto di ebollizione: 170°C
Punto di fusione: 10.5
Flash Pt: 93°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008183
CAS Number: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8 III
Merck Index: 14,03727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0732f018521b8da49b3ab21487c9f6d1db64330e&vid=0732f018521b8da49b3ab21487c9f6d1db64330e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %