Stampa…
2-Amino-5-iodopyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Iodopyridin-2-amine, 5-Iodo-2-pyridylamine
A1842-1G A1842-25G A1842-5G
TCIAA1842-1GEA 16 EUR
TCIAA1842-1G TCIAA1842-25G TCIAA1842-5G
2-Amino-5-iodopyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-iodopyridine
Formula: C₅H₅IN₂
Peso molecolare: 220,01 g/mol
Punto di ebollizione: 271 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 128…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00160312
CAS Number: 20511-12-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8496f989134c7767c6d40adb89cadbc59d0a64ad&vid=8496f989134c7767c6d40adb89cadbc59d0a64ad&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C