Stampa…
(±)-2-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
A0684-25G A0684-500G
TCIAA0684-25GEA 16 EUR
TCIAA0684-25G TCIAA0684-500G
(±)-2-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-2-Aminobutan-1-ol
Formula: C₄H₁₁NO
Punto di ebollizione: 180°C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 84°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008095
CAS Number: 96-20-8
EINECS: 202-488-2
UN: 3267
ADR: 8,III
Merck Index: 14,00427
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4638e76639d53b81ce5b0536bd93e942aa986da7&vid=4638e76639d53b81ce5b0536bd93e942aa986da7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %