Stampa…
2,7-Dihydroxynaphthalene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0594-25G D0594-500G D0594-100G
TCIAD0594-25GEA 24 EUR
TCIAD0594-25G TCIAD0594-500G TCIAD0594-100G
2,7-Dihydroxynaphthalene ≥99.0% (by GC)
2,7-Dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₈O₂
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004085
CAS Number: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8374b746307ca163aee6b979346836218201e4e7&vid=8374b746307ca163aee6b979346836218201e4e7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %