Stampa…
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
P0554-25G P0554-500G P0554-100G
TCIAP0554-25GEA 20 EUR
TCIAP0554-25G TCIAP0554-500G TCIAP0554-100G
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 252°C
Flash Pt: 188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006299
CAS Number: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=113734767f845c8e82fbb084f4189bf2c50631f2&vid=113734767f845c8e82fbb084f4189bf2c50631f2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency