Stampa…
2,6-Dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D1527-25G D1527-5G
TCIAD1527-25GEA 36 EUR
TCIAD1527-25G TCIAD1527-5G
2,6-Dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Dimethylpyrazine
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 155°C
Punto di fusione: 38…42 °C
Densità: 0,9647 g/cm³ (50 °C)
Flash Pt: 52°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006148
CAS Number: 108-50-9
EINECS: 203-589-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1cfd176bdacf05c701d498c0b7dc51c1ce5ae7f&vid=b1cfd176bdacf05c701d498c0b7dc51c1ce5ae7f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C