2,5-Dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D2171-25ML
D2171-500ML
D2171-100ML
TCIAD2171-25MLEA
69
EUR
TCIAD2171-25ML
TCIAD2171-500ML
TCIAD2171-100ML
2,5-Dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Dimethylpyrazine
Formula:
C₆H₈N₂ Punto di ebollizione: 155 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 15 °C Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 64°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006147 CAS Number: 123-32-0 EINECS: 204-618-3 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |