Stampa…
2,5-Dimethylindole ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2,5-Dimethyl-1H-indole
D3698-1G D3698-5G
TCIAD3698-1GEA 51 EUR
TCIAD3698-1G TCIAD3698-5G
2,5-Dimethylindole ≥97.0% (by GC)
2,5-Dimethylindole
Formula: C₁₀H₁₁N
Peso molecolare: 145,2 g/mol
Punto di ebollizione: 282 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 116 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005621
CAS Number: 1196-79-8
EINECS: 214-816-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30a65b06d9f7620a630c7ef450a7fe5944fc9016&vid=30a65b06d9f7620a630c7ef450a7fe5944fc9016&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C