2,4-Hexadiyne ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆ Punto di ebollizione: 129°C Punto di fusione: –67,8 °C Flash Pt: 35°C |
MDL Number:
MFCD00041617 CAS Number: 2809-69-0 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 64.0 to 67.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...