2,4-Dimethyl-3-pentanol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D2387-25ML
D2387-500ML
TCIAD2387-25MLEA
16
EUR
TCIAD2387-25ML
TCIAD2387-500ML
2,4-Dimethyl-3-pentanol ≥99.0% (by GC)
2,4-Dimethyl-3-pentanol
Formula:
C₇H₁₆O Punto di ebollizione: 136°C Punto di fusione: –70 °C Densità: 0,8445 g/cm³ (0 °C) Flash Pt: 37°C |
MDL Number:
MFCD00008921 CAS Number: 600-36-2 EINECS: 209-993-7 UN: 1987 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |