Stampa…
2,4-Dichlorobenzoyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0345-25G D0345-500G
TCIAD0345-25GEA 18 EUR
TCIAD0345-25G TCIAD0345-500G
2,4-Dichlorobenzoyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₃O
Punto di ebollizione: 252 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 137°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000661
CAS Number: 89-75-8
EINECS: 201-936-4
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=142a3f926f885ac29b952c90ff27f50a70c03f02&vid=142a3f926f885ac29b952c90ff27f50a70c03f02&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Freezing point 19.0 to 22.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency