Stampa…
2,3-Naftilenediamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2,3-Naphthalenediamine, DAN, 2,3-naphthylenediamine
D1045-1G D1045-5G
TCIAD1045-1GEA 95 EUR
TCIAD1045-1G TCIAD1045-5G
2,3-Naftilenediamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,3-Naftilenediamina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di ebollizione: 343 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 199 °C
Densità: 1,0968 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004116
CAS Number: 771-97-1
EINECS: 212-241-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c0c1734821ccc03754b892044854f54ba41017&vid=d8c0c1734821ccc03754b892044854f54ba41017&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %