Stampa…
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T2318-1G T2318-5G
TCIAT2318-1GEA 18 EUR
TCIAT2318-1G TCIAT2318-5G
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃F₃O
Flash Pt: 76°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00061195
CAS Number: 104451-70-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f201dcf23284f41431bef4697b3ddc8ece961332&vid=f201dcf23284f41431bef4697b3ddc8ece961332&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %