Stampa…
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2,3,4-Trimethylpentan-3-ol
D2436-25G D2436-5G
TCIAD2436-25GEA 297 EUR
TCIAD2436-25G TCIAD2436-5G
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol ≥98.0% (by GC)
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol
Formula: C₈H₁₈O
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 78°C
MDL Number: MFCD00048319
CAS Number: 3054-92-0
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ff1df893e8320867117754cb6d87f1a25071280&vid=5ff1df893e8320867117754cb6d87f1a25071280&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %