Stampa…
2,2-Difluoroethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D4128-5G D4128-25G
TCIAD4128-5GEA 19 EUR
TCIAD4128-5G TCIAD4128-25G
2,2-Difluoroethanol ≥98.0% (by GC)
2,2-Difluoroethanol
Formula: C₂H₄F₂O
Peso molecolare: 82,05 g/mol
Punto di ebollizione: 96°C
Punto di fusione: –28,2 °C
Densità: 1,296 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042248
CAS Number: 359-13-7
UN: 1987
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10ac6dc447282caea9bb1ee4084dfabba822b20a&vid=10ac6dc447282caea9bb1ee4084dfabba822b20a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %