Stampa…
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0548-25G H0548-5G
TCIAH0548-25GEA 126 EUR
TCIAH0548-25G TCIAH0548-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol ≥98.0% (by GC)
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Formula: C₄H₃F₇O
Punto di ebollizione: 96°C
Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 25°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004674
CAS Number: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=138bbbf0d89294fa0d50ebc05b4afc9cec9b566d&vid=138bbbf0d89294fa0d50ebc05b4afc9cec9b566d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %