11-Bromo-1-undecanol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms:
11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
B1477-25G
B1477-5G
TCIAB1477-25GEA
65
EUR
TCIAB1477-25G
TCIAB1477-5G
11-Bromo-1-undecanol ≥97.0% (by GC)
11-Bromo-1-undecanol
Formula:
HO(CH₂)₁₀CH₂Br Peso molecolare: 251,21 g/mol Punto di ebollizione: 170°C Punto di fusione: 50 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004752 CAS Number: 1611-56-9 EINECS: 216-554-3 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...