Stampa…
1-Methylpyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0415-25ML M0415-500ML M0415-100ML
TCIAM0415-25MLEA 17 EUR
TCIAM0415-25ML TCIAM0415-500ML TCIAM0415-100ML
1-Methylpyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Methylpyrrolidine
Formula: C₅H₁₁N
Punto di ebollizione: 80 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 0,799 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 3°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003173
CAS Number: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=415e86e1258b3058d9e0c924d7e8621be209b16c&vid=415e86e1258b3058d9e0c924d7e8621be209b16c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %