4-Methylbenzophenone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₄H₁₂O Punto di ebollizione: 328°C Punto di fusione: 53…57 °C Densità: 0,9926 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008553 CAS Number: 134-84-9 EINECS: 205-159-1 Merck Index: 12,07470 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |
Solubility in Methanol | within almost transparency |