m-Cimene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
C0798-0.1ML
C0798-1ML
TCIAC0798-0.1MLEA
31
EUR
TCIAC0798-0.1ML
TCIAC0798-1ML
m-Cimene ≥99.0% (by GC)
m-Cimene
Formula:
C₁₀H₁₄ Punto di ebollizione: 175 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –63,8 °C Densità: 0,865 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 47°C |
MDL Number:
MFCD00008891 CAS Number: 535-77-3 EINECS: 208-617-9 UN: 2046 ADR: 3,III Merck Index: 14,02763 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...