Stampa…
Bis(2-metossietil) etere ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Glicole dietilenico dimetiletere, Ossido di bis(2-metossietile), Dietilen glicole dimetil etere
B0498-25ML B0498-500ML
TCIAB0498-25MLEA 18 EUR
TCIAB0498-25ML TCIAB0498-500ML
Bis(2-metossietil) etere ≥99.0% (by GC)
Bis(2-metossietil) etere
Formula: C₆H₁₄O₃
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 162°C
Punto di fusione: -68°C
Densità: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 50°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008503
CAS Number: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03165
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a33c2deed6b282fc4aa1aa92a9763cb2635a44e9&vid=a33c2deed6b282fc4aa1aa92a9763cb2635a44e9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %