Stampa…
2,4,6-Tribromoanisole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1,3,5-Tribromo-2-methoxybenzene
T2301-25G T2301-5G
TCIAT2301-25GEA 125 EUR
TCIAT2301-25G TCIAT2301-5G
2,4,6-Tribromoanisole ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Tribromoanisole
Formula: C₇H₅Br₃O
Peso molecolare: 344,83 g/mol
Punto di ebollizione: 299°C
Punto di fusione: 84…88 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00192510
CAS Number: 607-99-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8a8932bc0cd282d451b591211354630d50a2277&vid=c8a8932bc0cd282d451b591211354630d50a2277&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency