Stampa…

1-Propyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

I0388-25ML I0388-5ML
TCIAI0388-25MLEA 90 EUR
TCIAI0388-25ML TCIAI0388-5ML
1-Propyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
1-Propyl isothiocyanate
Formula: C₄H₇NS
Peso molecolare: 101,17 g/mol
Punto di ebollizione: 153°C
Densità: 0,9909 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: -15°C
MDL Number: MFCD00004823
CAS Number: 628-30-8
EINECS: 211-035-8
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f086065bb175113421c0f70c30cd818842ccee62&vid=f086065bb175113421c0f70c30cd818842ccee62&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR