p-Tolyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇NS Punto di ebollizione: 237 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 27…30 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004813 CAS Number: 622-59-3 EINECS: 210-745-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |